Filter funnels according to Hirsch
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.368.054
WITG2.368.054EA 30.4 EUR InStock
WITG2.368.054
Filter funnels according to Hirsch
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
These fritted disc funnels, made of borosilicate glass, are used in preparative work or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité