Hybridisation bottles
Fournisseur: witeg Labortechnik
2.446.115
WITG2.446.115EA 47 EUR InStock
WITG2.446.115
Hybridisation bottles
Flacons Flacons d'hybridation
Borosilicate glass 3.3, with GL 45 screw cap and silicone sealing.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité