Multi-level removal funnels, Squibb
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.636.004
WITG2.636.004EA 464 EUR InStock
WITG2.636.004
Multi-level removal funnels, Squibb
Entonnoirs Separating Funnels
Multi-level removal funnel, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with PTFE-outlet valve and plastic stopper.
  • Easy to read graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité