Gas burette, Bunte, Class A
Fournisseur: witeg Labortechnik
2.970.000
WITG2.970.000EA 297 EUR InStock
WITG2.970.000
Gas burette, Bunte, Class A
Burettes
Gas burette made of borosilicate glass, accuracy Class A.
  • With resistant DIFFICO graduation
  • Main point ring graduation
ST-stopcock with double bore and screw-thread retaining nut.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité