Gas generators, Duran®
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.989.500
WITG2.989.500EA 387 EUR InStock
WITG2.989.500
Gas generators, Duran®
Bouteilles de gaz
Gas generators according to Kipp, Duran.
  • Tubulature at bottom
  • Jointless, total grease free apparatus
With two screw threads GL 25, one screw thread GL 45 and GL 18, with needle valve stopcock with overtwist device.
Information de livraison: Gas generators complete with safety funnel, caps and seals, hole disc made of sterilisable silicone, 500 ml capacity of middle bulb.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité