Distillation apparatus, micro
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.996.000 2.996.005
WITG2.996.000EA 297 EUR InStock
WITG2.996.000 WITG2.996.005
Distillation apparatus, micro
Composants de distillation Pièces pour distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Short path distilling apparatus, micro, complete.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité