Automatic burettes, Pellet pattern, class B
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
3.114.506
WITG3.114.506EA 417 EUR InStock
WITG3.114.506
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
Burettes
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, made of amber borosilicate glass, short line graduation.
  • Stopcock, with hollow NS glass key, between burette and reservoir
  • Lateral stopcock, with solid NS glass key
  • Complete with 2000 ml reservoir bottle, made of DURAN® borosilicate glass, without aspirator bulb
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité