Volumetric flasks, class A, glass, clear, NS plastic stopper
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.664.0030
WITG3.664.0030EA 11.3 EUR InStock
WITG3.664.0030
Volumetric flasks, class A, glass, clear, NS plastic stopper
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PE stopper.
  • With acid and alkali resistant ring marks and inscriptions
  • DIFFICO stain markings
Certifications: DIN 12664
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité