L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Volumetric flasks, class A, white markings
Fournisseur: witeg Labortechnik
3.670.002.P 3.670.005.P 3.670.006.P
WITG3.670.002.PEA 38.6 EUR InStock
WITG3.670.002.P WITG3.670.005.P WITG3.670.006.P
Volumetric flasks, class A, white markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3 amber, with PE stopper.
  • White markings
  • Conformity certified (DE-M marking)
  • Inclusive batch certificate
Certifications: DIN EN ISO 1042
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité