Measuring cylinders, conical, class B, borosilicate glass
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
4.800.001
WITG4.800.001EA 90.9 EUR InStock
WITG4.800.001
Measuring cylinders, conical, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Measuring Cylinders
Borosilicate glass 3,3 class B.
  • Excellent chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Fill volume is easy to read
Ideal for a wide range of applications. With metric graduations and spout. With a broad base for stability. Blue graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité