Culture tubes
Fournisseur: witeg Labortechnik
4.903.101
WITG4.903.101EA 18.2 EUR InStock
WITG4.903.101
Culture tubes
Tubes Tubes de culture
Borosilicate glass 3,3 with rim.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité