Centrifuge tubes, conical bottom
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
4.945.005
WITG4.945.005EA 18.2 EUR InStock
WITG4.945.005
Centrifuge tubes, conical bottom
Tubes Tubes à centrifuger
DURAN®, borosilicate glass.
  • Heavy wall
  • Ungraduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Conical bottom, without rim
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité