Detergent, liquid concentrate, Witonex-B-26
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.220.010
WITG5.220.010EA 175 EUR InStock
WITG5.220.010
Detergent, liquid concentrate, Witonex-B-26
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid concentrate specially formulated to be low foaming for use with laboratory dishwashers.
  • For routine cleaning of objects and apparatus in medical, chemical and technical laboratories
  • Suitable for objects made of porcelain, glass, plastic, rubber and metals
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité