Beakers, tall form, borosilicate glass, with handle
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.503.500
WITG5.503.500EA 48.4 EUR InStock
WITG5.503.500
Beakers, tall form, borosilicate glass, with handle
Béchers
Borosilicate glass 3.3, with handle.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for general laboratory use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité