Beakers, tall form
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.504.150
WITG5.504.150EA 71.5 EUR InStock
WITG5.504.150
Beakers, tall form
Béchers
Borosilicate glass 3.3 without spout.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideal for general laboratory use. With white graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité