Flasks, flat bottom, narrow neck, with beaded rim
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.514.010
WITG5.514.010EA 278 EUR InStock
WITG5.514.010
Flasks, flat bottom, narrow neck, with beaded rim
Ballons Ballons à fond plat
DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité