Flasks acc. to Kjeldahl, with beaded rim
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
5.518.001
WITG5.518.001EA 43.6 EUR InStock
WITG5.518.001
Flasks acc. to Kjeldahl, with beaded rim
Ballons Flacons Kjeldahl
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With printed indication of contents and white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité