Distillation flasks, engler type
Fournisseur: witeg Labortechnik
5.522.125
WITG5.522.125EA 29.6 EUR InStock
WITG5.522.125
Distillation flasks, engler type
Ballons Flacons de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications and distillations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité