Calcium chloride cylinders
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.624.104
WITG5.624.104EA 178 EUR InStock
WITG5.624.104
Calcium chloride cylinders
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité