Cylinders, mutipurpose
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
5.630.004
WITG5.630.004EA 25.2 EUR InStock
WITG5.630.004
Cylinders, mutipurpose
Éprouvettes Éprouvettes de stockage
Cylinders, made of DURAN® borosilicate glass, with rolled rim and round base.
  • Very good chemical resistance
  • High resistance to temperature change
  • No graduations
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité