Vacuum desiccators, complete
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.661.250
WITG5.661.250EA 925 EUR InStock
WITG5.661.250
Vacuum desiccators, complete
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
En verre borosilicaté 3.3. Ce dessicateur à vide à une capacité de 10,5 litres.
Information de livraison: Fourni avec 2 manomètres, un couvercle et un tube latéral ST 24/29, des robinets à pointeau en PTFE et un écrou de serrage avec revêtement de sécurité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité