Stopcocks for desiccators
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
5.662.004
WITG5.662.004EA 47.4 EUR InStock
WITG5.662.004
Stopcocks for desiccators
Robinets d'arrêt
Stopcock, with FCH-V 24/29, flat-free high vacuum joint, made of borosilicate glass.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité