Woulff bottles
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
5.663.000
WITG5.663.000EA 263 EUR InStock
WITG5.663.000
Woulff bottles
Flacons Flacons de Woulff
Glass, clear, plastic coated.
  • Clear plastic coated to protect against mechanical breakage
  • Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
  • Implosion protection
Complete set includes 500 ml bottle with 3 necks (center neck GL 25, side necks GL 18), suction tube with safety valve, analog pressure gauge. Air-suction tube icnludes PTFE needle valve stopcock.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité