Dropping bottles with stoppers
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.883.100
WITG5.883.100EA 8.6 EUR InStock
WITG5.883.100
Dropping bottles with stoppers
Flacons Flacons compte-gouttes
Glass, amber.
  • Good chemical resistance
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Dropping bottle with grooved flat stopper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité