Bottles, wide neck, amber, with screw caps
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.895.002
WITG5.895.002EA 35.2 EUR InStock
WITG5.895.002
Bottles, wide neck, amber, with screw caps
Flacons Flacons en verre
Amber bottles, wide mouth with DIN.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Round thread in accordance with DIN 168
Ideal for sampling, storing and transporting powders and pastes. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité