Hydrometer cylinder
Fournisseur: witeg Labortechnik
7.005.001
WITG7.005.001EA 32.4 EUR InStock
WITG7.005.001
Hydrometer cylinder
Éprouvettes Éprouvettes densimétriques
Cylinder, made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Robust and stable
With spout and overflow vessel. This ensures that the hydrometer can be read with a completely filled cylinder.
Collapse All
Capacité Ø int. Hauteur int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 ml 50 mm 350 mm 1 WITG7.005.001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité