Density bottles, adjusted
Fournisseur: witeg Labortechnik
8.126.139
WITG8.126.139EA 60.7 EUR InStock
WITG8.126.139
Density bottles, adjusted
Flacons de gravité spécifique
Pycnometer, according to Hubbard
  • Adjusted to second decimal place
For use with bitumen and heavy oils.
Certifications: According to DIN 12806 and ASTM D-70
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité