Bottle top vacuum filtration systems
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
8.217.302.K
WITG8.217.302.KEA 422 EUR InStock
WITG8.217.302.K
Bottle top vacuum filtration systems
Filtres Unités de filtration sous vide
The borosilicate glass vacuum filtration system with glass frit is complete with perforated PP screw thread cap GL 14, collecting flask 1000 ml, glass lower part with plastic hose connector, and seal elements PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité