Attaches universelles à trois pattes
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
8.430.000
WITG8.430.000EA 16 EUR InStock
WITG8.430.000
Attaches universelles à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
These universal three-pronged clamps are made of laquered aluminium, with nickel plated brass screws.
  • Jaws are covered with a layer of cork to protect clamped items
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité