Grattoir de cellules
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
8.486.200
WITG8.486.200EA 85.8 EUR InStock
WITG8.486.200
Grattoir de cellules
Grattoirs de cellules
Coudé, poignée en verre revêtue de plastique, lame mobile de PTFE. Grattoir pour le retrait de cellules en flacons et plaques. Longueur: 50 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité