Desiccator plates
Fournisseur: witeg Labortechnik
8.535.005
WITG8.535.005EA 29 EUR InStock
WITG8.535.005
Desiccator plates
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
Certifications: DIN 12911.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité