Hydrometer
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
8.561.018
WITG8.561.018EA 23.1 EUR InStock
WITG8.561.018
Hydrometer
Hydromètres
Hydrometer (areometer) for the determination of small quantities of liquids in light and heavy liquids specific gravity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité