Baths and lids, digital, stainless steel
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
DH.WB000111 DH.WB000122 DH.WB000106
WITGDH.WB000111EA 472 EUR InStock
WITGDH.WB000111 WITGDH.WB000122 WITGDH.WB000106
Baths and lids, digital, stainless steel
Bains Bains-marie
These stainless steel baths are ideal for biotechnology, clinical, environmental, medical, petroleum, pharmaceutical or industrial applications.
  • Stainless steel lid prevents evaporation and keeps temperature constant
  • Durability and high thermal efficiency
  • Digital fuzzy controller with jog - shuttle switch
  • Digital LCD display
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité