FOUR A MOUFLE FHP-14 Four moufle numrique programmable, type FHP-14, avec chauffage 4 cts et systme de contrle numrique PID programm. Plage de temprature: 300 - 1200 C, capacit: 14 litres, interne: 250 x 350 x 160 mm, externe: 530 x 58 1 * 1 Pce
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
FOUR A MOUFLE FHP-14 Four moufle numrique programmable, type FHP-14, avec chauffage 4 cts et systme de contrle numrique PID programm. Plage de temprature: 300 - 1200 C, capacit: 14 litres, interne: 250 x 350 x 160 mm, externe: 530 x 58 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
FOUR A MOUFLE FHP-14 Four à moufle numérique programmable, type FHP-14, avec chauffage 4 côtés et système de contrôle numérique PID programmé. Plage de température: 300 ° - 1200 ° C, capacité: 14 litres, interne: 250 x 350 x 160 mm, externe: 530 x 58 1 * 1 Pce WITGDH.WFH23.P14 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou