Low temperature BOD incubator, WiseCube®WIR
Fournisseur: witeg Labortechnik
DH.WIR03250
WITGDH.WIR03250EA 4620 EUR InStock
WITGDH.WIR03250
Low temperature BOD incubator, WiseCube®WIR
Incubateurs Incubateurs DBO
Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
  • Intelligent control of refrigerator for preventing overload of compressor
  • RS232C interface for monitoring and controlling with PC
  • Stainless steel chamber and teflon-coated shelves, corrosion resistant
  • Over temperature and current protection, sensor error detection and leakage breaking
  • Back-light LCD display, alarm and timer available
  • Locking mode supported for experimental safety.
  • CFC-free (134A) refrigeration system
  • Digital fuzzy control system implementing superior
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité