Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flocculation Jar Tester, JT-M6C

Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
DH.WJT06020
WITGDH.WJT06020EA 2610 EUR InStock
WITGDH.WJT06020
Flocculation Jar Tester, JT-M6C
Floculateurs
  • flocculation test in water treatment laboratories
  • coagulation chemistry

Safety mechanism:
Timer 99 h 59 min with timer-end signal
Error status
Locking mode
Overload protection
Overheat protection
Operation LEDs

Features:
20 to 300 rpm
6 places
6 light sources
Programmable operations (6 programs with 10 steps)
Geared motor (ratio: 10:1)
Digital LCD for rpm, power-bar, status and programming
Special designed timing belt

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité