Mechanical overhead stirrer, WiseStir® HS-50A
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
DH.WOS01210 DH.WOS01211
WITGDH.WOS01210EA 414 EUR InStock
WITGDH.WOS01210 WITGDH.WOS01211
Mechanical overhead stirrer, WiseStir® HS-50A
Agitateurs Agitateurs à tige
General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainless steel chuck to prevent corrosion. Ideal for use in schools, universities and inspection laboratories.
  • Available with smooth start, change of stirring speed
  • Easy to use dial for setting the speed
  • The position of the impeller is adjustable
  • Motor is protected with over heat function
Informations de commande: Supplied without accessories, a wide range of accessories are available to order separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité