Office lamps, SN/SNE
Fournisseur: WALDMANN GMBH & CO KG
111581000
WLDM111581000EA 585 EUR InStock
WLDM111581000
Office lamps, SN/SNE
Éclairages Lampes pour bureaux
Light with aluminiumised parabolic louvre, model SNE 118.
  • 18 W fluorescent lamp
  • Electronic ballast operating device
Weight: 2,8 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité