TEVISIO, TVD 750/940/DM Magnifier Luminaire
Fournisseur: WALDMANN GMBH & CO KG
113714000-0080
WLDM113714000-0080EA 0 EUR InStock
WLDM113714000-0080
TEVISIO, TVD 750/940/DM Magnifier Luminaire
Loupes
The TEVISIO magnifier luminaire delivers delight right across the range. Either in terms of fast and problem-free lens changes, the flexible lens ring with bayonet connection, or the perfectly conceived technical lighting concept or the visualiser function that suddenly also makes unseen errors visible.
  • Film button in luminaire head for On/Off
  • Dimming and visualiser function (segment switching)
  • Materials: colourless anodised aluminium with black special-purpose plastic
  • Arm: spring-relieved with 2D or 3D head joint
Information de livraison: Delivery with approx. 3 m connection lead and mains power connector with connector type CEE 7/16 (Euro connector), BS1363 and NEMA 1-15/P.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité