Colorant selon Wright modifié, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
WS32-1L
WS32-1LEA 157 EUR InStock
WS32-1L
Colorant selon Wright modifié, Sigma-Aldrich®
Colorant selon Wright
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
ADR: 3,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité