Wright Stain Set Set for Hema-Tek® I, 1000 and 2000, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
WSHT-1SET
WSHT-1SETEA 111 EUR InStock
WSHT-1SET
Wright Stain Set Set for Hema-Tek® I, 1000 and 2000, Sigma-Aldrich®
Wright Stain Set
Specific packaging intended for use on the Hema-Tek and Hema-Tek 1000 hematology stainers.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité