Inverseur automatique de gaz en bouteilles
Fournisseur: WEST GROUP
PC-30
WSTGPC-30EA 1390 EUR InStock
WSTGPC-30
Inverseur automatique de gaz en bouteilles
Régulateurs de gaz
Pour gaz d'incubateurs CO2, azote, air, ...
  • Manomètre jusqu'à 3 bar
  • Avec alarme lors du changement de bouteille
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité