ORP electrode, TA-SensoLyt PtA
Fournisseur: WTW
103711
WTWA103711EA 480 EUR InStock
WTWA103711
ORP electrode, TA-SensoLyt PtA
Électrodes Électrodes redox
ORP combination electrode (platinum) for installation in depth armature series TA 197-pH, polymer electrolyte, pin hole junction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité