Crack Set for Nitrate Digestion
Fournisseur: WTW
250497
WTWA250497EA 186 EUR InStock
WTWA250497
Crack Set for Nitrate Digestion
Kits de tests environnementaux
Crack set 20 for Nitrate (14563, 14542 und 14773) for 90 determinations of total nitrogen in sample materials containing at most 15 mg/L N.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité