Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Fournisseur: WTW
252102
WTWA252102EA 199 EUR InStock
WTWA252102
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
a-Ten 02552, anionic surfactants cell test - 25 determinations.
  • Sample volume: 5 ml
  • Cuvette: 16 mm, round
Usable with PhotoLab® 6X00, 7X00, S12 - analogue EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, - anal 1 * 25 items.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité