Système d'électrodes sélectives d'ions, VARiON® Plus 700 IQ
Fournisseur: WTW ONLINE
107040
WTWO107040EA 5490 EUR InStock
WTWO107040
Système d'électrodes sélectives d'ions, VARiON® Plus 700 IQ
Électrodes Électrodes ISE
Capteur de combinaison in-situ pour les mesures directes de l'ammonium et le nitrate à l'aide d'un capteur unique. Conçu pour l'installation d'une électrode de mesure, d'une électrode de référence et d'une électrode de compensation.
  • Compensation automatique des interférences
  • Thermistance NTC intégrée
  • Sans étalonnage, stable à long terme
  • L'écran indique les valeurs déjà compensées, la valeur de mesure du potassium peut être affichée en option
Collapse All
Désignation Concentration pH Température Matière Connexion Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Jeu d'électrodes sélectives aux ions ammonium, VARiON® Plus 700 IQ 1 - 1,000 mg/l (NH₄-N) ; 1 - 1,290 mg/l (NH₄⁺) 4 - 8,5/11 0...+40 °C Acier inoxydable Raccord à visser/brancher pour le câble de connexion du capteur SACIQ 40×367 mm 1 WTWO107040
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité