Système d'électrodes sélectives d'ions, AmmoLyt® Plus
Fournisseur: WTW ONLINE
107042
WTWO107042EA 606 EUR InStock
WTWO107042
Système d'électrodes sélectives d'ions, AmmoLyt® Plus
Électrodes Électrodes ISE
Ce système, composé d'une armature numérique robuste avec une électrode de rechange et une électrode de référence, permet de mesurer la teneur en ammonium dans le milieu, sans préparation d'échantillons. Ce système est conçu pour être raccordé au système de mesure multiparamètre IQ SENSOR NET.
  • Calibration-free, long term stable
  • With integrated temperature sensor
  • Short response time
  • With screw/plug connector for connection of the SACIQ sensor connection cable
Informations de commande: Livré avec capteur AmmoLyt® Plus 700 IQ non équipé, électrode de référence VARiON® Ref, électrode VARiON® Plus NH4 (ammonium), clé à douilles spéciale, corbeille de protection VARiON® 700 IQ-SK, solution de chlorure de potassium pour le stockage de l'électrode de référence et guide d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité