pH electrodes with single rod measuring chain, ProcessLine
Fournisseur: WTW ONLINE
109233 109239
WTWO109233EA 317 EUR InStock
WTWO109233 WTWO109239
pH electrodes with single rod measuring chain, ProcessLine
Électrodes Électrodes pH
The special design of the process line electrodes makes them close to optimal in their accuracy, stability, speed and longevity to liquid electrolyte electrodes. For the use in pipelines, they can be installed into the replacement fitting CHEMtrac 830 M.
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité