o-Xylène ≥98.0%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
X1040-18L
X1040-18LEA 652 EUR InStock
X1040-18L
o-Xylène ≥98.0%, Qualité Réactif
o-Xylène
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1815558
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 7.6 %(V)
Point de fusion: -25 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 3.7 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.0 %
m-, p-Xylene (GC) Max. 1.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 0.50 %
Toluene (GC) Max. 0.50 %
Autoignition Temperature 867 °F
Explosion Limit 7 %
Refractive Index n20/D 1.505 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité