Octyl phénol éthoxylate, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
X198-05EA 68.07 EUR InStock
X198-05
Octyl phénol éthoxylate, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Octylphénol éthoxylate
Keep container tightly closed. Minimum recommended storage temperature is 23° C. Note: A precipitate may form on prolonged storage. Heat to 40° – 50° C with agitation to render homogeneous solution.
Attention: Keep container tightly closed. Minimum recommended storage temperature is 23 °C.
Note: A precipitate may form on prolonged storage. Heat to 40 to 50° C with agitation to render homogeneous solution.
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9036-19-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 125
Specific Gravity at 25°/25°C 1.055 - 1.070
Keep container tightly closed. Minimum recommended storage temperature
is 73° F (23° C). Note: A precipitate may form on prolonged storage.
Heat to 40° ñ 50° C with agitation to render homogeneous solution.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité